missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
PBDE 197 (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PBDE 197 (2,2',3,3',4,4',6,6'-Octabromodiphenyl Ether) |
| CAS | 117964-21-3 |
| Molekylær formel | C12 H2 Br8 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Benzene','1,1'-oxybis[2,3,4,6-tetrabromo-, 1,1'-Oxybis[2,3,4,6-tetrabromobenzene], 2,2',3,3',4,4',6,6'-Octabromodiphenyl ether, BDE 197, PBDE 197 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H2Br8O/c13-3-1-5(15)11(9(19)7(3)17)21-12-6(16)2-4(14)8(18)10(12)20/h1-2H |
| SMIL | Brc1cc(Br)c(Oc2c(Br)cc(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br |
| IUPAC navn | 1,2,3,5-tetrabromo-4-(2,3,4,6-tetrabromophenoxy)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 801.38 |
| Formel vægt | 793.3573 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?