Få mere at vide
PBDE 119, TRC
Artikelnummer. 30423908
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30423908 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30423908 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP21525025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PBDE 119 (2,3',4,4',6-Pentabromodiphenyl Ether)
CAS 189084-66-0
Molekylær formel C12 H5 Br5 O
Mængde 5 mg
Synonym Benzene','1,3,5-tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)-, 1,3,5-Tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)benzene, 2,3',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether, BDE 119, PBDE 119, Benzene','1,3,5-tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)-, 1,3,5-Tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)benzene, 2,3',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether, 2,3',4,4',6-PentaBDE, BDE 119, PBDE 119
InChI formel InChI=1S/C12H5Br5O/c13-6-3-10(16)12(11(17)4-6)18-7-1-2-8(14)9(15)5-7/h1-5H
SMIL Brc1cc(Br)c(Oc2ccc(Br)c(Br)c2)c(Br)c1
IUPAC navn 1,3,5-tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)benzene
Molekylvægt (g/mol) 564.69
Formel vægt 559.6257