Få mere at vide
PBDB-T-2F (PCE14), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17176534
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17176534 100 mg
17186534 250 mg
17196534 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17176534 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66179.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1802013-83-7 | (C{6}{8}H{7}{6}F{2}O{2}S{8})n
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1802013-83-7
Molekylær formel (C{6}{8}H{7}{6}F{2}O{2}S{8})n
Synonym PCE135
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PBDB-T-2 F (PCE14)
Mængde 100 mg
Fysisk form Fast stof