Få mere at vide
PBDB-T-2Cl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17146584
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17146584 100 mg -
17156584 250 mg -
17166584 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17146584 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66867.MC
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2239295-71-5
Molekylær formel (C{6}{8}H{7}{6}Cl{2}O{2}S{8})n
Synonym PCE 139
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PBDB-T-2 Cl
Mængde 100 mg
Fysisk form Fast stof