Få mere at vide
PBD-5,11-diane, TRC
Artikelnummer. 30423484
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423484 500 mg
30413297 250 mg
30409731 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30423484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP344510500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18877-34-4
Molekylær formel C12H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 216.24
Synonym (11aS)-2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-5,11(10H,11aH)-dione, (S)-(+)-2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-5,11(10H,11aH)-dione, 1,2,3,11a-Tetrahydro-5H-benzo[e]pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepine-5,11(10H)-dione
IUPAC navn (6aS)-6a,7,8,9-tetrahydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepin-6,11-dion
SMIL O=C1Nc2ccccc2C(=O)N3CCC[C@@H]13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PBD-5,11-dione
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O2/c15-11-10-6-3-7-14(10)12(16)8-4-1-2-5-9(8)13-11/h1-2,4-5,10H,3,6-7H2,(H,13,15)/t10-/m0/s1
Formel vægt 216.0899