Få mere at vide
PBB Mix 5 10 μg/ml i cyklohexan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 59080-40-9, 59080-39-6, 59080-37-4, 60044-25-9, 59080-34-1, 13029-09-9 |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration | 2,2',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl 10 μg/mL∣2,2',4,5',6-Pentabromobiphenyl 10 μg/mL∣2,2',5,5'-Tetrabromobiphenyl 10 μg/mL∣2,2',5,6'-Tetrabromobiphenyl 10 μg/mL∣2,2',5-Tribromobiphenyl 10 μg/mL∣2,2'-Dibromobiphenyl 10 μg/mL∣2,3',5-Tribromobiphenyl 10 μg/mL∣2,4',5-Tribromobiphenyl 10 μg/mL∣2,4,6-Tribromobiphenyl 10 μg/mL∣2,4-Dibromobiphenyl 10 μg/mL∣2,5-Dibromobiphenyl 10 μg/mL∣2,6-Dibromobiphenyl 10 μg/mL∣3,3',5,5'-Tetrabromobiphenyl 10 μg/mL∣3,4,5-Tribromobiphenyl 10 μg/mL∣4,4'-Dibromobiphenyl 10 μg/mL∣Decabromobiphenyl 10 μg/mL∣PBB-No. 1 10 μg/mL∣PBB-No. 155 10 μg/mL∣PBB-No. 2 10 μg/mL∣PBB-No. 29 10 μg/mL∣PBB-No. 3 10 μg/mL∣PBB-No.101 10 μg/mL∣PBB-No.49 10 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Cyclohexane |