missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PB 28 dihydrochloride

Beskrivelse
PB 28 dihydrochloride is a high affinity σ2 receptor agonist (Ki values are 0.8 and 15.2 nM for σ2 and σ1 receptors respectively) that displays minimal affinity at other receptors. Inhibits electrically evoked twitch in guinea pig bladder and ileum (EC50 values are 2.62 and 3.96 μM respectively). Displays antiproliferative and cytotoxic effects in SK-N-SH neuroblastoma and C6 glioma cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclohexyl-4-[3-(1,2,3,4-tetrahydro-5-methoxy-1-naphthalenyl)propyl]piperazine dihydrochloride |
| CAS | 172907-03-8 |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighed | Soluble to 20mM with gentle warming in water |
| Molekylær formel | C24H38N2O.2HCl |
| Formel vægt | Observed MW: 443.5 |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?