Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PB 28 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18742694
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18742694 50 mg
18705187 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742694 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2562/50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High affinity σ2 agonist
PB 28 dihydrochloride is a high affinity σ2 receptor agonist (Ki values are 0.8 and 15.2 nM for σ2 and σ1 receptors respectively) that displays minimal affinity at other receptors. Inhibits electrically evoked twitch in guinea pig bladder and ileum (EC50 values are 2.62 and 3.96 μM respectively). Displays antiproliferative and cytotoxic effects in SK-N-SH neuroblastoma and C6 glioma cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclohexyl-4-[3-(1,2,3,4-tetrahydro-5-methoxy-1-naphthalenyl)propyl]piperazine dihydrochloride
CAS 172907-03-8
Analyseprocentområde >99%
Mængde 50 mg
Opløselighed Soluble to 20mM with gentle warming in water
Molekylær formel C24H38N2O.2HCl
Formel vægt Observed MW: 443.5
For Research Use Only