Få mere at vide
Pazufloxacin mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498426
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16498426 100 mg 100mg
16432206 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16498426 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0724A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
MedChemExpress Pazufloxacin (T-3761) mesylate is a fluoroquinolone antibiotic.
Pazufloxacin (T-3761) mesylate is a fluoroquinolone antibiotic.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pazufloxacin mesylate
Fysisk form Solid
CAS 163680-77-1
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H19FN2O7S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym T-3762 Pazufloxacin methanesulfonate Pazufloxacin mesilate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (241.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (241.31 mM)
SMIL O=C(C(C1=O)=CN2[C@@H](C)COC3=C(C4(N)CC4)C(F)=CC1=C23)O.CS(=O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 414.41
Formel vægt 414.41
Procent renhed 99.83%