Få mere at vide
Pazufloxacin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321529
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321529 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30321529 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15896300AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pazufloxacin
CAS 127045-41-4
Analyt- eller komponentnavne Pazufloxacin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H15 F N2 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 10-(1-aminocyclopropyl)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-, (3S)-, 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 10-(1-aminocyclopropyl)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-, (S)-, (3S)-10-(1-Aminocyclopropyl)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (-)-(3S)-10-(1-Aminocyclopropyl)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, Pazufloxacin, T 3761
InChI formel InChI=1S/C16H15FN2O4/c1-7-6-23-14-11(16(18)2-3-16)10(17)4-8-12(14)19(7)5-9(13(8)20)15(21)22/h4-5,7H,2-3,6,18H2,1H3,(H,21,22)/t7-/m0/s1
SMIL C[C@H]1COc2c3N1C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc(F)c2C4(N)CC4
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 318.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 318.1016 g/mol