Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pazopanib
Artikelnummer. 15831062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15831062 1 g 1g
15801062 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15831062 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462380010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 444731-52-6
Molekylær formel C21H23N7O2S
Molekylvægt (g/mol) 437.52
InChI nøgle CUIHSIWYWATEQL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 5-({4-[(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)(methyl)amino]pyrimidin-2-yl}amino)-2-methylbenzen-1-sulfonamid
SMIL CN(C1=CC2=NN(C)C(C)=C2C=C1)C1=NC(NC2=CC(=C(C)C=C2)S(N)(=O)=O)=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pazopanib
Smeltepunkt 285.0°C to 289.0°C
Farve Klar
Mængde 1 g
Formel vægt 437.52