missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pazopanib Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pazopanib Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23N7O2S.ClH/c1-13-5-6-15(11-19(13)31(22,29)30)24-21-23-10-9-20(25-21)27(3)16-7-8-17-14(2)28(4)26-18(17)12-16;/h5-12H,1-4H3,(H2,22,29,30)(H,23,24,25);1H |
| Formel vægt | 473.1401 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?