Få mere at vide
PazePC (>90%), TRC
Artikelnummer. 30427001
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427001 100 mg
30418858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30427001 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP210500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117746-89-1
Molekylær formel C33H64NO10P
Molekylvægt (g/mol) 665.84
Synonym (7R)-7-[(8-Carboxy-1-oxooctyl)oxy]-4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, (R)-7-[(8-Carboxy-1-oxooctyl)oxy]-4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, 1-Palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycerophosphorylcholine
IUPAC navn [(2R)-2-(8-carboxyoctanoyloxy)-3-hexadecanoyloxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PazePC
Mængde 100 mg
Formel vægt 665.4268