Få mere at vide
Paxilline, TRC
Artikelnummer. 30427005
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30427005 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30427005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2076001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paxilline
CAS 57186-25-1
Molekylær formel C27H33NO4
Mængde 1 mg
Synonym 2H-1-Benzopyrano[5',6':6,7]indeno[1,2-b]indol-3(4bH)-one','5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-4b-hydroxy-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-12b,12c-dimethyl-','[2R-(2α,4bβ,6aα,12bβ,12cα,14aβ)]-, (2R,4bS,6aS,12bS,12cR,14aS)-5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-Decahydro-4b-hydroxy-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-12b,12c-dimethyl-2H-1-benzopyrano[5',6':6,7]indeno[1,2-b]indol-3(4bH)-one, (+)-Paxilline, Paxicillin, Paxiline, Paxillin, Paxilline
InChI formel InChI=1S/C27H33NO4/c1-24(2,30)23-20(29)14-18-21(32-23)10-11-25(3)26(4)15(9-12-27(18,25)31)13-17-16-7-5-6-8-19(16)28-22(17)26/h5-8,14-15,21,23,28,30-31H,9-13H2,1-4H3/t15-,21-,23-,25+,26+,27+/m0/s1
SMIL CC(C)(O)[C@H]1O[C@H]2CC[C@@]3(C)[C@@](O)(CC[C@H]4Cc5c([nH]c6ccccc56)[C@]34C)C2=CC1=O
Molekylvægt (g/mol) 435.56
Formel vægt 435.241