Få mere at vide
R&D Systems™ Paxilline
Artikelnummer. 30001306
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30001306 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30001306 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 2006/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3349.28 DKK
    3003.00 DKK / 10mg
    Spare 346.28 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
A Tocris product, part of R&D Systems. SERCA ATPase blocker. Also potent BKCa channel blocker
Potent blocker of high-conductance Ca2+-activated K+ (BKCa, KCa1.1) channels. Binds to the α-subunit of BKCa (Ki = 1.9 nM for block of currents in α-subunit-expressing oocytes) and enhances binding of charybdotoxin to BKCa channels in vascular smooth muscle. Also inhibits sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (IC50 = 5 - 50 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paxilline
CAS 57186-25-1
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C27H33NO4
Formel vægt 435.56
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 435.564