Få mere at vide
Pavinetant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446068
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16446068 10 mg
16432207 50 mg
16408677 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16446068 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14432
MedChemExpress Pavinetant (MLE-4901) is a neurokinin-3 receptor (NK3R) antagonist.
Pavinetant (MLE-4901) is a neurokinin-3 receptor (NK3R) antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pavinetant
CAS 941690-55-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H25N3O3S
Mængde 10 mg
Synonym MLE-4901 AZD2624 AZD4901
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.80 mM)
SMIL CC[C@H](NC(C1=C(C=CC=C2)C2=NC(C3=CC=CC=C3)=C1NS(C)(=O)=O)=O)C4=CC=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 459.56
Formel vægt 459.56
Procent renhed 99.78%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation