Få mere at vide
Emma Safety Footwear Paul Sikkerhedssko
Artikelnummer. 15998831
Skift visning
Størrelse:
37
38
39
40
41
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15998831 45 1 par
15958831 37 1 par
15968831 38 1 par
15795233 39 -
15978831 40 1 par
15705243 41 -
15988831 44 1 par
15908841 46 1 par
15918841 47 1 par
15928841 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15998831 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM70084645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1064.57 DKK
    630.00 DKK / 1 par
    Spare 434.57 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 16-03-2027
Et ideelt valg, når der kræves optimal fodbeskyttelse. En stærk, solid stålplade i sålen og elastisk læderoverdel beskytter fødderne mod uventede farer. Perfekt afbalanceret, anatomisk svangstøtte vil holde fødderne i form og friske.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Design Paul
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Materiale Læder
Størrelse 45
Tå materiale Stål