Få mere at vide
Patulin, TRC
Artikelnummer. 30040581
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040581 5 mg
30007330 10 mg
30006692 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040581 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2065005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-29-1
Molekylær formel C7 H6 O4
Molekylvægt (g/mol) 154.12
Synonym Patulin (6CI), 4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one, Acetic acid, (2,4-dihydroxy-2H-pyran-3(6H)-ylidene)-, 3,4-lactone, Clairformin, Clavacin, Clavatin, Claviformin, DL-Patulin, Expansin, Expansin (antibiotic), Expansine, Gigantin, Leucopin, Mycoin, Mycoin C, Mycoin C3, NSC 32951, NSC 8120, Patuline, Penicidin, Terinin
IUPAC navn 4-hydroxy-4,6-dihydrofuro[3,2-c]pyran-2-one
SMIL OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Patulin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2
Formel vægt 154.0266
Procent renhed >95%