Få mere at vide
Patulin, 99%
Artikelnummer. 10194900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
5mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10194900
Brand: Thermo Scientific Acros 228870250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 149-29-1 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-29-1
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.12
MDL nummer MFCD00005858
InChI nøgle ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym patulin, clavacin, expansin, clavatin, claviform, expansine, patuline, clairformin, claviformin, gigantin
PubChem CID 4696
ChEBI CHEBI:74926
IUPAC navn 4-hydroxy-4,6-dihydrofuro[3,2-c]pyran-2-on
SMIL C1C=C2C(=CC(=O)O2)C(O1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Patulin
Navn note 99%
Smeltepunkt 108.0°C to 111.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 mg
Merck Index 15, 7158
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in ethyl and amyl acetate,insoluble in petroleum ether
Formel vægt 154.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Patulin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.