Få mere at vide
Patulin-13C3, TRC
Artikelnummer. 30012042
Skift visning
Mængde:
0.25 mg
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30012042 2.5 mg 2.5mg
30005178 0.25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30012042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2065022.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 748133-69-9
Molekylær formel 13C3 C4 H6 O4
Molekylvægt (g/mol) 157.1
Synonym 4H-Furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one-2,3,4-13C3, 4-hydroxy- (9CI), Patulin-2,3,4-13C3, Patulin-13C3, Expansin-13C3, 4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one-2,3,4-13C3, (2-13C-2,4-Dihydroxy-2H-pyran-3(6H)-ylidene)-1,2-13C2-acetic acid 3,4-lactone
IUPAC navn 4-hydroxy-4,6-dihydro(4,5-^{13}C_{2})furano[3,2-c](2^{13}C)pyran-2-one
SMIL O[13CH]1OCC=C2O[13C](=O)[13CH]=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Patulin-2,3,4-13C3
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2/i3+1,6+1,7+1
Formel vægt 157.0367
Procent renhed >95%