Få mere at vide
Emma Safety Footwear Patrick XD Sikkerhedssko
Artikelnummer. 15998961
Skift visning
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
45
46
48
Pakningsstørrelse:
1 par
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15998961 48 1 par
15918961 37 1 par
15928961 38 1 par
15938961 39 1 par
15948961 40 1 par
15958961 41 1 par
15968961 42 1 par
15978961 45 1 par
15988961 46 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15998961 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM73186648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.62 DKK
    677.25 DKK / 1 par
    Spare 463.37 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 16-03-2027
Et ideelt valg, når der kræves optimal fodbeskyttelse. En stærk, solid stålplade i sålen og elastisk læderoverdel beskytter fødderne mod uventede farer. Perfekt afbalanceret, anatomisk svangstøtte vil holde fødderne i form og friske.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
  • Desinficeret
Tekniske data
Design Patrick XD
Materiale Læder
Størrelse 48