Få mere at vide
Emma Safety Footwear Patrick sikkerhedssko
Artikelnummer. 15988941
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15988941
Brand: Emma Safety Footwear MM73084646
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et ideelt valg, når der kræves optimal fodbeskyttelse. En stærk, solid stålplade i sålen og elastisk læderoverdel beskytter fødderne mod uventede farer. Perfekt afbalanceret, anatomisk svangstøtte vil holde fødderne i form og friske.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Design Patrick
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Materiale Læder
Størrelse 46
Tå materiale Stål