Få mere at vide
Emma Safety Footwear Patrick sikkerhedssko
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- Fuldnarvet læder konstruktion
- GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
- Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
- Desinficeret
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011 |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort |
| Design | Patrick |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Desinficeret sølv |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 40 |
| Tå materiale | Stål |