Få mere at vide
Intelsius™ PathoSorb Absorbent Pouch
Volumen:
152 ml
215 ml
Dimensioner (L x B):
225 x 125 mm (8,9 x 4,9 tommer)
325 x 125 mm (12,8 x 4,9 tommer)
Inkluderer:
4 bugter
6 bugter
Beskrivelse
- Keeps sample tubes safe and secure
- Lint free
- Suitable in supporting UN3373 Category B and UN2900/UN2814 Category A transport regulations
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 4 bugter |
| Certificeringer/compliance | UN3373, UN2900, UN2814 |
| Type | Absorbent Sample Pouch |
| Dimensioner (L x B) | 225 x 125 mm (8,9 x 4,9 tommer) |
| Volumen | 152 ml |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.