Få mere at vide
Intelsius™ PathoShield™
Størrelse:
4
5
8
Dimensioner (LxBxH):
191 x 145 x 22 mm
275 x 179 x 43 mm
291 x 191 x 102 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Complete Category B shipping solution includes flexible 95kPa tested compliant secondary, absorbent, labels, and relevant UN markings
- Range of sizes suitable for shipping through postal and courier networks
- Suitable for a wide range of primaries including blood vials, swabs and sample containers
- Supplied flat packed for efficient storage and shipping prior to use
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (engelsk) Eksteriør | 7.5 in. |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 5.7 in. |
| Inkluderer | Pouch |
| Størrelse | 8 |
| Højde (engelsk) Udvendig | 0.9 in. |
| Type | Sample Transport Packaging |
| Dimensioner (L x B) | Pouch: 150 x 190 mm (5.9 x 7.4 in.) |
| Dimensioner (LxBxH) | 191 x 145 x 22 mm |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.