Få mere at vide
Intelsius™ PathoSeal™ 95
Descripción
- Suitable for use within Category B packaging solutions
- Tamper evident seal
- Simple close system for fast sample collection
- Uniquely numbered for sample traceability
- External document pouch for relevant paperwork
- Certified to withstand 95 kPa
Especificaciones
Especificaciones
| Inkluderer | 50 mL Absorbent |
| Certificeringer/compliance | UN3373 |
| Størrelse | A5 |
| Type | Sample Transport Bag |
| Dimensioner (L x B) | 201 x 152 mm (7,9 x 6,0 tommer) |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?