Få mere at vide
Intelsius™ PathoPouch™ 95kPa with Absorbent
Artikelnummer. p-7010034
Encompass_Preferred
Størrelse:
A3
A4
A5
Dimensioner (L x B):
230 x 152 mm (9.1 x 6.0 in.)
308 x 230 mm (12.1 x 9.1 in.)
359 x 261 mm (14.1 x 10.3 in.)
Inkluderer:
4 Bays
6 Bays
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 17414602
Brand: Intelsius™ BP002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The PathoPouch™ 95kPa with Absorbent is a flexible, leak-proof secondary pouch designed to withstand 95 kPa of pressure in compliance with Category A and B regulations. Suitable for the transportation of a variety of sample containers.
Suitable for the transportation of a variety of samples including:
  • Diagnostic Samples
  • Category A and B Infectious Substances
  • Blood Vials
  • Swabs
Tekniske data
Inkluderer 4 Bays
Størrelse A5
Type Leak-proof Sample Pouch
Dimensioner (L x B) 230 x 152 mm (9.1 x 6.0 in.)
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.