Få mere at vide
Intelsius™ PathoPak
Volumen:
1 l
3 l
Nyttelast:
125 x 255 mm (4,9 x 10,0 tommer)
90 x 170 mm (3,5 x 6,7 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Beskrivelse
- A Strong, durable and highly protective shipping solution for UN3373 category B biological samples.
- Suitable for shipping a wide range of primaries including:
- Blood Tubes
- Specimen Containers
- Swabs
- Components Supplied:
- 95kPa IATA compliant secondary rigid pressure vessel
- Outer carton printed in compliance with transport regulations
- Absorbent
- Bubble wrap
- Infectious class label
- Security Seal label
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UN3373 |
| Type | Sample Transport Packaging |
| Nyttelast | 90 x 170 mm (3,5 x 6,7 tommer) |
| Volumen | 1 l |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.