Få mere at vide
DiscoverX PathHunter™ Insulin Lispro Bioassay Kit
Mængde:
200 dp (2 x 96-brønds)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
The PathHunter™ Insulin Lispro Bioassay kit provides an easy-to-use cell based assay to determine Insulin Lispro potency and detect neutralizing antibodies. This bioassay assesses insulin or insulin lispro based activation of INSRb RTK receptors via detection of SH2 domain protein recruitment. This product uses EFC technology. The included cell line overexpresses PK-tagged INSRb and an EA-tagged SH2 domain protein. Upon ligand-induced receptor activation, SH2-EA recruitment leads to production of EFC signal. Bioassay kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, control agonist, detection reagent, and assay plates.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay Entry | SH2 Recruitment |
| Til brug med (applikation) | Assay-Ready Bioassay Kits |
| Mængde | 200 dp (2 x 96-brønds) |
| Målindgang | INSRb |
| Cellelinje | U2OS |
| Mål | INSRb |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.