Beskrivelse
The Cassette is a qualitative membrane-based immunoassay for the detection of adenovirus antigen in eye conjunctive swabs, throat swabs and nasal swabs.
- Simple and easy to use system
- Differential detection of adenovirus from other diseases preventing similar symptoms
- Rapid results offered; positive results may be visible from as little as 3 minutes
- Can be used with multiple sample types, including eye conjunctive swabs and throat/nasopharyngeal swabs
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO13485 ISO9001 |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 30°C |
| CE-mærke | Yes |
| Clia kompleksitet | Ikke-dispenseret |
| Detekterbare analytter | Anti-Adenovirus antibody particles and anti-Adenovirus antibodies |
| Format | 20 Tests |
| Prøvetype | Swab |
| Følsomhed | 0.986 |
| Type | Test Strip |
| Til brug med (applikation) | The Qualitative Detection of Adenovirusin Eye Conjunctive Swab, Throat Swab and Nasal Swabspecimen |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?