Få mere at vide
Applied Biosystems™ Path-ID™ qPCR Master Mix
Artikelnummer. 30057778 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner
30057778 500 reaktioner
30057772 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30057778 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4388644
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Ambion™ Path-ID™ qPCR Master Mix er en praktisk enzym-, buffer- og dNTP-blanding til TaqMan™ probe-baseret, real-time PCR-detektion af DNA-mål.
Ambion™ Path-ID™ qPCR Master Mix er optimeret til mål af betydning for dyresundhed og til at fungere i nærvær af PCR-hæmmere. Blandingen leveres i et rør, der er egnet til 100 reaktioner. Med undtagelse af PCR-primere og prober til dit mål, indeholder mastermixet alt, hvad du har brug for til real-time PCR, inklusive:
  • AmpliTaq Gold™ ultraren termostabil DNA-polymerase designet til automatisk varmstart for at minimere uspecifikke PCR-produkter
  • Optimeret buffer og dNTP-koncentration til pålidelig PCR
  • Passiv intern reference, baseret på proprietær ROX™ farvestof, til præcis dataanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2X qPCR Master Mix opbevares kl– 20 °C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur.
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Væske
Format Rør
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Anvendt Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, StepOne™ , Standardtilstand, StepOnePlus™ , Standardtilstand
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje Ambion, Path-ID
Renhed eller kvalitetsklasse UP (ultraren)
Mængde 500 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Dyresundhed, Detektion af patogener
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Vis mere Vis mindre
Kun til veterinærbrug.