Få mere at vide
Applied Biosystems™ Path-ID™ qPCR Master Mix
Artikelnummer. 30057772 Shop alle Applied Biosystems produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Artikelnummer. 30057772
Brand: Applied Biosystems™ 4388643
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ambion™ Path-ID™ qPCR Master Mix er en praktisk enzym-, buffer- og dNTP-blanding til TaqMan™ probe-baseret, real-time PCR-detektion af DNA-mål.
Ambion™ Path-ID™ qPCR Master Mix er optimeret til mål af betydning for dyresundhed og til at fungere i nærvær af PCR-hæmmere. Blandingen leveres i et rør, der er egnet til 100 reaktioner. Med undtagelse af PCR-primere og prober til dit mål, indeholder mastermixet alt, hvad du har brug for til real-time PCR, inklusive:
  • AmpliTaq Gold™ ultraren termostabil DNA-polymerase designet til automatisk varmstart for at minimere uspecifikke PCR-produkter
  • Optimeret buffer og dNTP-koncentration til pålidelig PCR
  • Passiv intern reference, baseret på proprietær ROX™ farvestof, til præcis dataanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring 2X qPCR Master Mix opbevares kl– 20 °C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur.
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Væske
Format Rør
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOne™ , Standardtilstand, StepOnePlus™ , Standardtilstand
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje Ambion , Path-ID
Produkttype qPCR Master Mix
Renhed eller kvalitetsklasse UP (ultraren)
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 100 reaktioner
Til brug med (applikation) Dyresundhed, Detektion af patogener
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Volumen 1.375 mL
Vis mere Vis mindre
Kun til veterinærbrug.