Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Patentblå VF, ren, indikatorkvalitet
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Patent Blue VF |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: 40g/L (95°C), 30 mg/l in egme, 7 mg/l in etoh |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Formel vægt | 566.67 |
| Grad | Ren |
| Egnethed | suitable as acid-base indicator |
| UV-spektrometri | Complies |
| Farve | Blå/grøn til lilla |
| Mængde | 100 g |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |