Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Patentblå VF, ren, indikatorkvalitet
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Patent Blue VF |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: 40g/L (95°C), 30 mg/l in egme, 7 mg/l in etoh |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Formel vægt | 566.67 |
| Grad | Ren |
| Emballage | Glasflaske |
| Egnethed | suitable as acid-base indicator |
| UV-spektrometri | Complies |
| Farve | Blå/grøn til lilla |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |