Få mere at vide
Patent Blue V, sodium salt
Artikelnummer. 10081251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10081251 5 g Glasflaske 5g
10439992 25 g Glasflaske 25g
10773065 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10081251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 339330050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20262-76-4 | C27H31N2NaO7S2 | 582.662 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20262-76-4
Molekylær formel C27H31N2NaO7S2
Molekylvægt (g/mol) 582.662
MDL nummer MFCD09608138
InChI nøgle PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-M
Synonym m-Hydroxytetraethyldiaminotriphenylcarbinol anhydride disulfonic acid, sodium salt, Acid Blue 3
PubChem CID 9916325
IUPAC navn natrium;4-[[4-(diethylamino)phenyl]-(4-diethylazaniumylidencyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-6-hydroxybenzen-1,3-disulfonat
SMIL CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Patent blue V, sodium salt
Farvestofindhold 80% min.
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 582.67
Emballage Glasflaske
Farve Blå/grøn
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver