Få mere at vide
Ratiolab™ Pasteur-Plast pipetter, gradueret, 1 ml
Artikelnummer. 16491975
Skift visning
Pasteur-Plast pipetter, gradueret, 1 ml; Volumen (metrisk): 1 ml
Artikelnummer.
16491975 Pasteur-Plast pipetter, gradueret, 1 ml; Volumen (metrisk): 1 ml
1 options
Artikelnummer. 16491975 Leverandør Ratiolab™ Leverandørnr. 2600119
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse Pasteur-Plast pipetter, gradueret, 1 mL er designet til nøjagtigt at overføre små mængder væske.
Pasteur-plast pipetter gør væskehåndtering enkel og sikker.
  • Ingen risiko for glasbrud
  • Blød, fleksibel og korrosionsbestandig
  • Lavdensitets polyethylensammensætning
  • Inert over for biologiske væsker og de fleste syrer
  • Lav overfladeaffinitet reducerer tabet af celler og værdifulde proteiner
  • Eksternt prægede gradueringer for større nøjagtighed
Tekniske data
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Dråber/ml 25 dråber
Uddannet Ja
Mængde 500 pipetter
Volumen (metrisk) 1.0 mL
Længde (metrisk) 138 mm
Type Pasteur Pipet