Få mere at vide
ratiolab™ Pasteur-Plast Pipeter
:
Pasteur-Plast Pipeter; Gradueret: Nej; Længde (metrisk): 104 mm; Sterilitet: Ikke-steril; Volumen (metrisk): 1 ml
Beskrivelse
- Blød, elastisk pære er ubrydelig og reducerer dermed risikoen for glasskader
- Gratfri åbning til pæn, ren og præcis dispensering
- Kun eksternt graduerede Pasteur-plast pipetter med tydeligt synlige prægede inddelinger
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dråber/ml | 50 dråber |
| Uddannet | Nej |
| Mængde | 400 pipetter/æske |
| Temperatur (metrisk) Drift | ≤70 °C |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Længde (metrisk) | 104 mm |
| Type | Pasteur Pipet |
| Vis mere |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto