Få mere at vide
ratiolab™ Pasteur-Plast Pipeter
Artikelnummer. 10844011
:
Pasteur-Plast Pipeter; Gradueret: Nej; Længde (metrisk): 104 mm; Sterilitet: Ikke-steril; Volumen (metrisk): 1 ml
Artikelnummer. 10844011
Brand: ratiolab™ 2600155
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør væskehåndteringen enkel og sikker med disse Pasteur-Plast pipetter, som er inerte over for biologiske væsker og de fleste syrer. Den lave affinitet af overfladen reducerer tabet af celler og værdifulde proteiner gennem binding.
  • Blød, elastisk pære er ubrydelig og reducerer dermed risikoen for glasskader
  • Gratfri åbning til pæn, ren og præcis dispensering
  • Kun eksternt graduerede Pasteur-plast pipetter med tydeligt synlige prægede inddelinger
Tekniske data
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Dråber/ml 50 dråber
Uddannet Nej
Mængde 400 pipetter/æske
Temperatur (metrisk) Drift ≤70 °C
Farve Klar
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 104 mm
Type Pasteur Pipet
Engangs Engangsbrug
Vis mere Vis mindre
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato