Få mere at vide
ratiolab™ Pasteur-Plast Pipeter
Artikelnummer. 17289996
Uddannet:
Ja
Nej
Længde (metrisk):
63 mm
130 mm
152 mm
196 mm
228 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Volumen (metrisk):
0.2 mL
1.2 mL
1.5 mL
2 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 17289996
Brand: ratiolab™ 2655120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør væskehåndteringen enkel og sikker med disse Pasteur-Plast pipetter, som er inerte over for biologiske væsker og de fleste syrer. Den lave affinitet af overfladen reducerer tabet af celler og værdifulde proteiner gennem binding.
  • Blød, elastisk pære er ubrydelig og reducerer dermed risikoen for glasskader
  • Gratfri åbning til pæn, ren og præcis dispensering
  • Kun eksternt graduerede Pasteur-plast pipetter med tydeligt synlige prægede inddelinger
Tekniske data
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Mængde 250 pipetter/æske
Temperatur (metrisk) Drift ≤70 °C
Emballagetype Individuelt indpakket
Farve Klar
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Længde (metrisk) 228 mm
Type Pasteur Pipet