Få mere at vide
ratiolab™ Pasteur-Plast Pipeter
Artikelnummer. 10384133
Skift visning
Uddannet:
Ja
Nej
Længde (metrisk):
63 mm
130 mm
152 mm
196 mm
228 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Volumen (metrisk):
0.2 mL
1.2 mL
1.5 mL
2 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Uddannet Længde (metrisk) Sterilitet Volumen (metrisk) unitSize
10384133 Nej 196 mm Ikke steril 10 mL Pakke med 200
10122152 Nej 63 mm Ikke steril 1.2 mL -
13407477 Nej 130 mm Ikke steril 0.2 mL Pakke med 500
15194646 Ja 152 mm Steril 2 mL -
10110893 Ja 152 mm Ikke steril 2 mL Pakke med 500
17289996 Ja 228 mm Steril 1.5 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10384133 Leverandør ratiolab™ Leverandørnr. 2600190
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør væskehåndteringen enkel og sikker med disse Pasteur-Plast pipetter, som er inerte over for biologiske væsker og de fleste syrer. Den lave affinitet af overfladen reducerer tabet af celler og værdifulde proteiner gennem binding.
  • Blød, elastisk pære er ubrydelig og reducerer dermed risikoen for glasskader
  • Gratfri åbning til pæn, ren og præcis dispensering
  • Kun eksternt graduerede Pasteur-plast pipetter med tydeligt synlige prægede inddelinger
Tekniske data
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Mængde 200 pipetter/æske
Temperatur (metrisk) Drift ≤70 °C
Farve Klar
Volumen (metrisk) 10 mL
Længde (metrisk) 196 mm
Type Pasteur Pipet