Få mere at vide
ratiolab™ Pasteur-Plast Pipeter
Uddannet:
Ja
Nej
Længde (metrisk):
63 mm
130 mm
152 mm
196 mm
228 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Volumen (metrisk):
0.2 mL
1.2 mL
1.5 mL
2 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 500
Beskrivelse
- Blød, elastisk pære er ubrydelig og reducerer dermed risikoen for glasskader
- Gratfri åbning til pæn, ren og præcis dispensering
- Kun eksternt graduerede Pasteur-plast pipetter med tydeligt synlige prægede inddelinger
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Nej |
| Mængde | 500 pipetter/æske |
| Temperatur (metrisk) Drift | ≤70 °C |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 1.2 mL |
| Længde (metrisk) | 63 mm |
| Type | Pasteur Pipet |
| Engangs | Engangsbrug |