Få mere at vide
ratiolab™ Pasteur-Plast Pipeter
Artikelnummer. 10110893
Skift visning
Uddannet:
Ja
Nej
Længde (metrisk):
63 mm
130 mm
152 mm
196 mm
228 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Volumen (metrisk):
0.2 mL
1.2 mL
1.5 mL
2 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Uddannet Længde (metrisk) Sterilitet Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10110893 Ja 152 mm Ikke steril 2 mL Pakke med 500
10122152 Nej 63 mm Ikke steril 1.2 mL -
13407477 Nej 130 mm Ikke steril 0.2 mL Pakke med 500
15194646 Ja 152 mm Steril 2 mL -
10384133 Nej 196 mm Ikke steril 10 mL Pakke med 200
17289996 Ja 228 mm Steril 1.5 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10110893 Leverandør ratiolab™ Leverandørnr. 2600135
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Gør væskehåndteringen enkel og sikker med disse Pasteur-Plast pipetter, som er inerte over for biologiske væsker og de fleste syrer. Den lave affinitet af overfladen reducerer tabet af celler og værdifulde proteiner gennem binding.
  • Blød, elastisk pære er ubrydelig og reducerer dermed risikoen for glasskader
  • Gratfri åbning til pæn, ren og præcis dispensering
  • Kun eksternt graduerede Pasteur-plast pipetter med tydeligt synlige prægede inddelinger
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Mængde 500 pipetter/æske
Temperatur (metrisk) Drift ≤70 °C
Farve Klar
Volumen (metrisk) 2 mL
Længde (metrisk) 152 mm
Type Pasteur Pipet