Få mere at vide
DWK Life Sciences Pasteurpipetter fremstillet af Borosilikat-glas 5.1
Artikelnummer. 15836881 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Længde (metrisk):
150 mm
230 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15836881
Brand: DWK Life Sciences 233302303
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pasteurpipetter er beregnet til engangsbrug i mikrobiologiske og serologiske laboratorier
Takket være deres materialeegenskaber er Pasteur-pipetter lavet af borosilikatglas 5.1 et højkvalitetsalternativ til plastpipetter og pipetter lavet af soda-kalkglas.
  • Borosilikatglas 5.1 er mere stabilt end soda-kalkglas og er derfor ufølsomt over for hurtige temperaturændringer og kemisk stress.
  • Materialeegenskaber sikrer kemisk modstandsdygtighed over for sure og alkaliske opløsninger
  • Næsten inert borosilikatglas minimerer interaktioner med materialet og reducerer risikoen for prøvekontamination
  • Pasteurpipetter med kort eller lang forlænget, fin spids (150 og 230 mm)
  • Påfyldningsvolumen er ca. 2 ml.
  • Naturgummisutter kan bestilles separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (metrisk) Udvendig 6.95 mm
Materiale Borosilikatglas (5.1)
Til brug med (applikation) Engangsbrug i mikrobiologiske og serologiske laboratorieapplikationer; Pipettering af væsker; Dråbevis dosering af væsker og reagenser; Fordeling af opvarmede væskemængder
Mængde 4 x 250
Længde (metrisk) 230 mm