Få mere at vide
DWK Life Sciences Pasteurpipetter fremstillet af Borosilikat-glas 5.1
Artikelnummer. 15826881 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
230 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15826881 150 mm Pakke med 1000
15836881 230 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15826881 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 233301504
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Pasteurpipetter er beregnet til engangsbrug i mikrobiologiske og serologiske laboratorier
Takket være deres materialeegenskaber er Pasteur-pipetter lavet af borosilikatglas 5.1 et højkvalitetsalternativ til plastpipetter og pipetter lavet af soda-kalkglas.
  • Borosilikatglas 5.1 er mere stabilt end soda-kalkglas og er derfor ufølsomt over for hurtige temperaturændringer og kemisk stress.
  • Materialeegenskaber sikrer kemisk modstandsdygtighed over for sure og alkaliske opløsninger
  • Næsten inert borosilikatglas minimerer interaktioner med materialet og reducerer risikoen for prøvekontamination
  • Pasteurpipetter med kort eller lang forlænget, fin spids (150 og 230 mm)
  • Påfyldningsvolumen er ca. 2 ml.
  • Naturgummisutter kan bestilles separat.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (metrisk) Udvendig 6.95 mm
Materiale Borosilikatglas (5.1)
Til brug med (applikation) Engangsbrug i mikrobiologiske og serologiske laboratorieapplikationer; Pipettering af væsker; Dråbevis dosering af væsker og reagenser; Fordeling af opvarmede væskemængder
Mængde 4 x 250
Længde (metrisk) 150 mm