Få mere at vide
Heinz Herenz Pasteur Pipettes Basic-linje
Artikelnummer. 30158310
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 mL
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
30158310 3 mL
1 options
Artikelnummer. 30158310 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 2000002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.14 DKK
    113.85 DKK / Pakke med 500
    Spare 29.29 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Pasteur-pipetter, 3 ml. Basislinje, ikke-steril og gennemsigtig.
  • Pasteurpipetter
  • 3 ml
  • Grundlinjen
  • Ikke-steril
  • Klarhed
  • PE,
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke-steril
Uddannet Ja
Farve Klar
Volumen (metrisk) 3 mL
Længde (metrisk) 155 mm
Type Pasteur-pipet