Få mere at vide
Greiner Bio-One Pasteur-pipetter
Artikelnummer. 10776352
Skift visning
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet
10776352 Steril
10544821 Ikke-steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776352 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 700361
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2240.00 DKK
    2063.90 DKK / Pakke med 1000
    Spare 176.10 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Til brug i hurtig væskeoverførsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Længde (engelsk) 6,02''
Mængde 25/pose, 1000/cs.
Farve Gennemskinnelig
Volumen (metrisk) 0.1 mL
Længde (metrisk) 153 mm
Type Pasteur Pipet
Engangs Single-use