Få mere at vide
KARTELL Pasteur Pipette
Artikelnummer. p-200004206
Volumen (metrisk):
3.5 mL
4 mL
4.4 mL
5 mL
5.4 mL
7 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Sterile
Dråber/ml:
21
23
28
Artikelnummer. 17848085
Brand: KARTELL 00329/1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse pasteurpipetter til engangsbrug er ideelle til præcis overførsel af prøver.
  • PE-engangspipette med pære og gradueringer.
  • Den slanke spids garanterer præcis overførsel af prøven.
  • Sterile pipetter indpakket individuelt.
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 3.5 mL
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Dråber/ml 28
Uddannet Nej
Farve Klar
Volumen (metrisk) 4 mL
Længde (metrisk) 150 mm
Type Pasteur Pipet
Engangs Engangsbrug
Egnet til formålet Steril