Få mere at vide
KARTELL Pasteur Pipette
Artikelnummer. 17828085
Skift visning
Volumen (metrisk):
3.5 mL
4 mL
4.4 mL
5 mL
5.4 mL
7 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Dråber/ml:
21
23
28
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Dråber/ml
17828085 5 mL Ikke steril 23
17848085 4 mL Steril 28
10274991 4.4 mL Steril -
17818085 3.5 mL Steril 23
10275231 5.4 mL Steril -
17838085 7 mL Steril 21
17808085 4 mL Ikke steril 28
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17828085 Leverandør KARTELL Leverandørnr. 88336/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 DKK
    161.67 DKK / Pakke med 500
    Spare 96.33 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Disse pasteurpipetter til engangsbrug er ideelle til præcis overførsel af prøver.
  • PE-engangspipette med pære og gradueringer.
  • Den slanke spids garanterer præcis overførsel af prøven.
  • Sterile pipetter indpakket individuelt.
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 3.5 mL
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Dråber/ml 23
Uddannet Ja
Gradueringer 1 mL / Undergrad: 0,25 mL
Farve Klar
Volumen (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) 150 mm
Type Pasteur Pipet
Engangs Engangsbrug
Egnet til formålet Certificeret kvalitet