Få mere at vide
KARTELL Pasteur Pipette
Volumen (metrisk):
3.5 mL
4 mL
4.4 mL
5 mL
5.4 mL
7 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Sterile
Dråber/ml:
21
23
28
Beskrivelse
- PE-engangspipette med pære og gradueringer.
- Den slanke spids garanterer præcis overførsel af prøven.
- Sterile pipetter indpakket individuelt
- Pærekapacitet: 3,5 ml
- Stængelvolumen: 1 ml
- Stængeldiameter: 5 mm
- Grad ml: 1 ml
- Gradinterval: 0,25 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Bulb Draw (metrisk) | 3.5 mL |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Dråber/ml | 23 |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 1 mL / Undergrad: 0,25 mL |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 3.5 mL |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Type | Pasteur Pipet |
| Vis mere |