Få mere at vide
KARTELL Pasteur Pipette
Artikelnummer. 10274991
Volumen (metrisk):
3.5 mL
4 mL
4.4 mL
5 mL
5.4 mL
7 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Sterile
Dråber/ml:
21
23
28
Artikelnummer. 10274991
Brand: KARTELL 0032900
Disse pasteurpipetter til engangsbrug er ideelle til præcis overførsel af prøver.
  • Disposable PE pipette with bulb and graduations.
  • The slender tip guarantees precision transfer of the sample.
  • Sterile pipettes individually wrapped.
Tekniske data
Materiale Polyethylene
Sterilitet Sterile
Uddannet No
Farve Clear
Volumen (metrisk) 4.4 mL
Længde (metrisk) 150 mm
Type Pasteur Pipet
Engangs Single-use
Egnet til formålet Sterile