Få mere at vide
Kartell™ Pasteurpipette, 3 ml
Artikelnummer. 17744119
Skift visning
Mængde:
500/Cs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17744119 500/Cs Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 17744119 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 88337/1
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Engangspipette med pære, gradueringer og en slank spids, der garanterer præcisionsoverførsel af prøven
  • Ideel til at overføre og dispensere væsker i alle typer laboratorier, hvilket eliminerer risikoen for kontaminering
Tekniske data
Aspirator stik Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kalibreret Nej
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Dråber/ml 21± 1
Uddannet Ja
Gradueringer Ja
Mængde 500/Cs
Emballagetype Boks
Farve Klar
Volumen (metrisk) 3 mL
Engangs Engangsbrug
Egnet til formålet Certificeret kvalitet