Få mere at vide
Microspec™ Pasteur Pipette
Volumen (metrisk) dispensering:
1 mL
3 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Bulk pakke med 500 stk. Fås som steril eller ikke-steril.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kalibreret | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Ja |
| Mængde | 500 |
| Volumen (metrisk) dispensering | 1 mL |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |